Imprimer
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32866-1G PC32866-250MG PC32866-500MG
APOSPC32866-1GEA 458 EUR
APOSPC32866-1G APOSPC32866-250MG APOSPC32866-500MG
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025027
Numéro CAS: 849623-76-3