Imprimer
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32860-1G PC32860-250MG PC32860-500MG PC32860-2.5G PC32860-5G
APOSPC32860-1GEA 267 EUR
APOSPC32860-1G APOSPC32860-250MG APOSPC32860-500MG APOSPC32860-2.5G APOSPC32860-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11037022
Numéro CAS: 1215754-00-9