Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00219837 Numéro CAS: 175203-82-4 |