Imprimer
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32854-1G PC32854-250MG PC32854-500MG
APOSPC32854-1GEA 261 EUR
APOSPC32854-1G APOSPC32854-250MG APOSPC32854-500MG
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11212394
Numéro CAS: 90390-28-6