Imprimer
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32853-1G PC32853-250MG PC32853-500MG
APOSPC32853-1GEA 1110 EUR
APOSPC32853-1G APOSPC32853-250MG APOSPC32853-500MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₂ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375187
Numéro CAS: 154357-44-5