Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'éthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 198 EUR
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Trifluoromethanesulfonate d'éthyle 98%
Trifluoromethanesulfonate d'éthyle
Formule: C₃H₅F₃O₃S
Point d'ébullition: 115…118 °C
Densité: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000410
Numéro CAS: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II