Imprimer
Huile 10 S
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 0 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Huile 10 S
Oil 10 S
Inert gear box oil
Formule: (C₂ClF₃)n
Densité: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9