Imprimer
Huile 10 S
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 197 EUR
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Huile 10 S
Oil 10 S
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Formule: (C₂ClF₃)n
Poids moléculaire: 800 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: < –130 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9