4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₉F₃O₂ Point d'ébullition: 127 °C Densité: 1,16 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041398 Numéro CAS: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3,III |