Imprimer
2'-Bromo-5'-fluoroacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32800-10G PC32800-1G PC32800-5G
APOSPC32800-10GEA 0 EUR
APOSPC32800-10G APOSPC32800-1G APOSPC32800-5G
2'-Bromo-5'-fluoroacétophénone
2'-Bromo-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780635
Numéro CAS: 1006-33-3