2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
Formule:
C₇H₆BFO₃ Point de fusion: 100…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07369725 Numéro CAS: 849061-98-9 |