Imprimer
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC32744-10G PC32744-1G PC32744-5G PC32744-25G
APOSPC32744-10GEA 0 EUR
APOSPC32744-10G APOSPC32744-1G APOSPC32744-5G APOSPC32744-25G
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.3400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878165
Numéro CAS: 83027-73-0
UN: 3261
ADR: 8 II