Imprimer
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32733-25G PC32733-5G PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA 0 EUR
APOSPC32733-25G APOSPC32733-5G APOSPC32733-100G
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Point de fusion: 229…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774250
Numéro CAS: 825-98-9