tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
tert-Butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Formule:
C₁₁H₁₂BrFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08703426 Numéro CAS: 889858-12-2 |