Imprimer
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32712-1G PC32712-5G
APOSPC32712-1GEA 87 EUR
APOSPC32712-1G APOSPC32712-5G
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Formule: C₈H₄BrF₂NO
Point d'ébullition: 62 °C/1,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035866
Numéro CAS: 186828-50-2