5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄ClFO₄S Poids moléculaire: 238.613 g/mol Point de fusion: 111…113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03030335 Numéro CAS: 37098-75-2 UN: 3261 ADR: 8 III |