Imprimer
Isothiocyanate de 4-fluorophényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 55.1 EUR
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
Isothiocyanate de 4-fluorophényle 98%
Isothiocyanate de 4-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNS
Poids moléculaire: 153.18 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004809
Numéro CAS: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 1759
ADR: 8 II