Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-(2,6-difluorophenyl)acetate
Formule:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01765417 Numéro CAS: 680217-71-4 |