Imprimer
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 143 EUR
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236352
Numéro CAS: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III