Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3261-1G PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA 92.8 EUR
APOSPC3261-1G APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998163
Numéro CAS: 1086378-32-6