Imprimer
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09152778
Numéro CAS: 147285-87-8