3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
Formule:
C₇H₅BrFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00662509 Numéro CAS: 259269-84-6 |