Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 0 EUR
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236256
Numéro CAS: 237424-17-8