Imprimer
Ethyl 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 77 EUR
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₈F₃NO₂S
Point de fusion: 34…37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153150
Numéro CAS: 117724-62-6