Imprimer
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3244-5G PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-5GEA 0 EUR
APOSPC3244-5G APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Formule: C₆H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 90…91 °C/50mmHg
Point de fusion: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040842
Numéro CAS: 372-30-5