Imprimer
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 157 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Point d'ébullition: 84…85 °C/14mmHg
Point de fusion: –21 to –20 °C
Densité: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153085
Numéro CAS: 175205-81-9