Imprimer
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
PC32387-1G PC32387-5G PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA 24.8 EUR
APOSPC32387-1G APOSPC32387-5G APOSPC32387-10G
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline 95%
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Point d'ébullition: 82 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153102
Numéro CAS: 175205-77-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III