Imprimer
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 0 EUR
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 62…64 °C/5mmHg
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112517
Numéro CAS: 13505-01-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III