3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Formule:
C₁₀H₉F₃O₂ Poids moléculaire: 218.18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01764734 Numéro CAS: 22102-10-9 |