Imprimer

Ethyl-2-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC3233-1G PC3233-250MG
APOSPC3233-1GEA 0 EUR
APOSPC3233-1G APOSPC3233-250MG
Ethyl-2-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-2-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₄N₂O₂
Point d'ébullition: 140…142 °C/0,2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173869
Numéro CAS: 175137-38-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR