Imprimer
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32272-1G PC32272-250MG PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA 105 EUR
APOSPC32272-1G APOSPC32272-250MG APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Poids moléculaire: 263.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176763
Numéro CAS: 306935-79-5