Imprimer
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3223-1G PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA 289 EUR
APOSPC3223-1G APOSPC3223-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998162
Numéro CAS: 1035235-29-0