Imprimer
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-2-fluorophenylboronic Acid, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3222-1G PC3222-250MG
APOSPC3222-1GEA 151 EUR
APOSPC3222-1G APOSPC3222-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644472
Numéro CAS: 1150114-77-4