Imprimer
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5'-Amino-2'-fluoroacetophenone
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 56.7 EUR
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₈FNO
Poids moléculaire: 153.16 g/mol
Point de fusion: 68…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090052
Numéro CAS: 67500-19-0