5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₃N₂S Point d'ébullition: 100 °C/15mmHg Point de fusion: 36…37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00114584 Numéro CAS: 17754-05-1 |