Imprimer
2-Fluorobenzoate d'éthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
2-Fluorobenzoate d'éthyle 98%
2-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Point d'ébullition: 217…220 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039214
Numéro CAS: 443-26-5
EINECS: 207-134-0