Imprimer
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 59.6 EUR
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277867
Numéro CAS: 79110-05-7