Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32088-1G PC32088-5G
APOSPC32088-1GEA 0 EUR
APOSPC32088-1G APOSPC32088-5G
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₇ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219956
Numéro CAS: 42823-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III