Imprimer
1-Éthyl-4-fluorobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3208-1G PC3208-25G PC3208-5G
APOSPC3208-1GEA 65.4 EUR
APOSPC3208-1G APOSPC3208-25G APOSPC3208-5G
1-Éthyl-4-fluorobenzène 97%
1-Éthyl-4-fluorobenzène
Formule: C₈H₉F
Point d'ébullition: 139 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039218
Numéro CAS: 459-47-2
UN: 1993
ADR: 3,III