Imprimer
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
PC31966-10G PC31966-1G PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA 237 EUR
APOSPC31966-10G APOSPC31966-1G APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 18123-82-5