Imprimer
4-Chloro-3-fluorobenzoate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-1G PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-1GEA 21.9 EUR
APOSPC31950-1G APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
4-Chloro-3-fluorobenzoate de méthyle
4-Chloro-3-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 188.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209299
Numéro CAS: 206362-87-0