1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
Formule:
C₆H₂ClF₂NO₂ Point d'ébullition: 118 °C/31mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973764 Numéro CAS: 771-76-6 |