Imprimer
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-500MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 0 EUR
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-500MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₄ClFO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570544
Numéro CAS: 680211-90-9