Imprimer
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC31842-250MG PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC31842-250MG APOSPC31842-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNOS
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068069
Numéro CAS: 148901-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III