Imprimer
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 77 EUR
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₁ClFP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179768
Numéro CAS: 55128-97-7