Imprimer
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3178-1G PC3178-5G PC3178-25G
APOSPC3178-1GEA 0 EUR
APOSPC3178-1G APOSPC3178-5G APOSPC3178-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Formule: C₄H₂F₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094220
Numéro CAS: 56860-85-6