Imprimer
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3177-1G PC3177-500MG
APOSPC3177-1GEA 336 EUR
APOSPC3177-1G APOSPC3177-500MG
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Formule: C₉H₁₄F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09865019
Numéro CAS: 860343-95-9