Imprimer
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31707-1G PC31707-250MG
APOSPC31707-1GEA 451 EUR
APOSPC31707-1G APOSPC31707-250MG
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₅F₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00179866
Numéro CAS: 208943-57-1