Imprimer
Chlorodifluoroacétate d'éthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 168 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Chlorodifluoroacétate d'éthyle 98%
Chlorodifluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅ClF₂O₂
Point d'ébullition: 96…97 °C
Densité: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013662
Numéro CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II