Imprimer
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3166-1G PC3166-5G PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA 0 EUR
APOSPC3166-1G APOSPC3166-5G APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, grade Technique
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068218
Numéro CAS: 175204-04-3